5-Iod-2-methoxypyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
438930010 438930050
ACRO438930010EA 114 EUR
ACRO438930010 ACRO438930050
5-Iod-2-methoxypyridin 97%
5-Iod-2-methoxypyridin
Formel: C₆H₆INO
Molecular Weight: 235.03 g/mol
Siedepunkt: 106…108 °C (30Torr)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781180
CAS-Nummer: 13472-61-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %