2,3-Diphenylmaleinsäureanhydrid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Diphenylfuran-2,5-dione
439010010
439010050
439010250
ACRO439010010EA
47.8
EUR
ACRO439010010
ACRO439010050
ACRO439010250
2,3-Diphenylmaleinsäureanhydrid 98%
2,3-Diphenylmaleinsäureanhydrid
Formel:
C₁₆H₁₀O₃ Molecular Weight: 250,26 g/mol Schmelzpunkt: 157,1…159.4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005521 CAS-Nummer: 4808-48-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 156 to 162 °C |
GC | ≥97.5 % |