2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure Natriumsalz 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: BES Natriumsalz, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-aminoethansulfonsäure Natriumsalz, BES-Na
439030250 439031000 439035000
ACRO439030250EA 61.9 EUR
ACRO439030250 ACRO439031000 ACRO439035000
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure Natriumsalz 99%
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₆H₁₄NNaO₅S
Molecular Weight: 235,24 g/mol
Schmelzpunkt: 155,6…156.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067425
CAS-Nummer: 66992-27-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 5.85 to 6.04 % (N)
Titration with HCl 98.5 to 101.5 %