Eriochromschwarz T ACS Indikator-Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)-6-nitro-2-naphthol-4-sulfonsäure Natriumsalz, Natrium-3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalinsulfonat
439140010
439142500
ACRO439140010EA
185
EUR
ACRO439140010
ACRO439142500
Eriochromschwarz T ACS Indikator-Qualität
Eriochromschwarz T
Formel:
C₂₀H₁₂N₃NaO₇S Molecular Weight: 461,39 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003935 CAS-Nummer: 1787-61-7 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown to brown-black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Suitability | (as complexom. indicator) Passes test |
Clarity of solution | (0.1% water) Pases test |