2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride 90%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: DMC
439520050 439520250 439521000
ACRO439520050EA 54 EUR
ACRO439520050 ACRO439520250 ACRO439521000
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride 90%
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride
Formel: C₅H₁₀Cl₂N₂
Molecular Weight: 169,05 g/mol
Schmelzpunkt: 112…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09039290
CAS-Nummer: 37091-73-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88.0 %
Elemental Analysis 14.58 to 18.56 % (N)