4-Bromphenethylbromid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-4-(2-bromoethyl)benzene
439530010
439530100
ACRO439530010EA
39.5
EUR
ACRO439530010
ACRO439530100
4-Bromphenethylbromid 96%
4-Bromphenethylbromid
Formel:
C₈H₈Br₂ Molecular Weight: 263,96 g/mol Siedepunkt: 97…98,5 °C (1 mmHg) Dichte: 1,73 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045052 CAS-Nummer: 1746-28-7 UN: 3082 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95.0 % |