(±)-Boc-α-phosphonoglycintrimethylester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate
439210010 439210050
ACRO439210010EA 45.6 EUR
ACRO439210010 ACRO439210050
(±)-Boc-α-phosphonoglycintrimethylester 97%
(±)-Boc-α-phosphonoglycintrimethylester
Formel: C₁₀H₂₀NO₇P
Molecular Weight: 297.24 g/mol
Schmelzpunkt: 69.7…71.6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02178893
CAS-Nummer: 89524-98-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %