L(+)-Natriumlactat 99%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure Natriumsalz, L(+)-Milchsäure Natriumsalz, (S)-(+)-Milchsäure Natriumsalz
439220100 439220500
ACRO439220100EA 81.2 EUR
ACRO439220100 ACRO439220500
L(+)-Natriumlactat 99%, reinst
L(+)-Natriumlactat
Formel: C₃H₅NaO₃
Molecular Weight: 112,06 g/mol
Schmelzpunkt: 161,6…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066576
CAS-Nummer: 867-56-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 166 °C
Water ≤1.0 %
Specific optical rotation -12° to -13° (20 °C, 589 nm) (C=1 in H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %