6-Chinolinboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Quinoline-6-boronic acid Pinacol ester, 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline, Quinoline-6-boronic acid, pinacol ester, 2-(Quinolin-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
439640010
439640050
ACRO439640010EA
67.4
EUR
ACRO439640010
ACRO439640050
6-Chinolinboronsäurepinakolester 97%
6-Chinolinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₁₈BNO₂ Molecular Weight: 255.1199 g/mol Schmelzpunkt: 65…67 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06411327 CAS-Nummer: 406463-06-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light orange Powder or crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 62 to 70 °C |
GC | ≥96.0 % |