N'-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Hydroxypivalimidamide, (1Z)-N'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, Propanimidamide, N'-hydroxy-2,2-dimethyl-
439660010 439660050
ACRO439660010EA 76.5 EUR
ACRO439660010 ACRO439660050
N'-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide 95%
N'-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide
Formel: C₅H₁₂N₂O
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Schmelzpunkt: 108,6…113.7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03426250
CAS-Nummer: 42956-75-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %