1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Benzo[d]thiazole-6-carboxylic acid, Benzothiazole-6-carboxylic acid
439700050 439700250
ACRO439700050EA 77.9 EUR
ACRO439700050 ACRO439700250
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid
Formel: C₈H₅NO₂S
Schmelzpunkt: 241…243 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00111651
CAS-Nummer: 3622-35-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥240.0 °C (Dec)
HPLC ≥95.0 %