1-Isobutyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Isobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Isobutylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester

439730010 439730050
ACRO439730010EA 62.1 EUR
ACRO439730010 ACRO439730050
1-Isobutyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 97%
1-Isobutyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₂₃BN₂O₂
Molecular Weight: 250,1449 g/mol
Siedepunkt: 248…249 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,003 g/cm³
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663857
CAS-Nummer: 827614-66-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR