N-Phenyl-2-naphthylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
439910250 439911000
ACRO439910250EA 52.7 EUR
ACRO439910250 ACRO439911000
N-Phenyl-2-naphthylamin 97%
N-Phenyl-2-naphthylamin
Formel: C₁₆H₁₃N
Molecular Weight: 219,29 g/mol
Siedepunkt: 395 °C
Schmelzpunkt: 105…108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004052
CAS-Nummer: 135-88-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %