Imidazo[1,2-a]pyridin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
439940050
439940250
ACRO439940050EA
66
EUR
ACRO439940050
ACRO439940250
Imidazo[1,2-a]pyridin 99%
Imidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₆N₂ Siedepunkt: 97…98 °C (760 mmHg) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005553 CAS-Nummer: 274-76-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |