trans-4-Brom-β-nitrostyrol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(E)-1-Bromo-4-(2-nitrovinyl)benzene
440160010
440160050
ACRO440160010EA
33.2
EUR
ACRO440160010
ACRO440160050
trans-4-Brom-β-nitrostyrol 99%
trans-4-Brom-β-nitrostyrol
Formel:
C₈H₆BrNO₂ Schmelzpunkt: 148…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191856 CAS-Nummer: 5153-71-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to yellow-green Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 147 to 153 °C |
GC | ≥98.5 % |