6,7-Dimethoxy-1-tetralon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
440200010 440200050
ACRO440200010EA 43.7 EUR
ACRO440200010 ACRO440200050
6,7-Dimethoxy-1-tetralon 97%
6,7-Dimethoxy-1-tetralon
Formel: C₁₂H₁₄O₃
Molecular Weight: 206,24 g/mol
Schmelzpunkt: 95…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134100
CAS-Nummer: 13575-75-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
HPLC ≥96.0 %