Potassium sulphite 90%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
440210010 440210025 440212500
ACRO440210010EA 111 EUR
ACRO440210010 ACRO440210025 ACRO440212500
Potassium sulphite 90%, rein
Potassium sulphite
Formel: K₂SO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011387
CAS-Nummer: 10117-38-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥88 %