3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
440520050 440520250 440521000
ACRO440520050EA 23.2 EUR
ACRO440520050 ACRO440520250 ACRO440521000
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride 98%
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Formel: C₁₃H₁₆ClNOS
Schmelzpunkt: 142…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011959
CAS-Nummer: 4568-71-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 147 °C
Elemental Analysis 5.06 to 5.32 % N