(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
440610010 440610050
ACRO440610010EA 80.6 EUR
ACRO440610010 ACRO440610050
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP) 98%
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
Formel: C₁₇H₂₇F₆N₇OP₂
Schmelzpunkt: 153…155 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03703417
CAS-Nummer: 156311-83-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 18.33 to 19.28 % (N)