5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
440670010
440670050
ACRO440670010EA
413
EUR
ACRO440670010
ACRO440670050
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 97%
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine
Formel:
C₈H₄Cl₂N₂ Schmelzpunkt: 138…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11518965 CAS-Nummer: 337958-60-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light orange Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |