N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester 90%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-METHYL-1H-PYRROL-3-YLBORONIC ACID PINACOL ESTER, 1H-Pyrrole,1-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-, 1-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole
441000010
441000050
ACRO441000010EA
167
EUR
ACRO441000010
ACRO441000050
N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester 90%
N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₁H₁₈BNO₂ Molecular Weight: 207,08 g/mol Schmelzpunkt: 44…51 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13182200 CAS-Nummer: 953040-54-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥88.0 % |