N-TIPS pyrrole-3-boronic acid pinacol ester 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
441020010 441020050
ACRO441020010EA 159 EUR
ACRO441020010 ACRO441020050
N-TIPS pyrrole-3-boronic acid pinacol ester 95%
N-TIPS pyrrole-3-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₉H₃₆BNO₂Si
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08063117
CAS-Nummer: 365564-11-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %