N-TIPS indole-3-boronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-1-triisopropylsilanyl-1H-indole, 2-[1-(Triisopropylsilyl)-1H-indole-3-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
441030010
441030050
ACRO441030010EA
156
EUR
ACRO441030010
ACRO441030050
N-TIPS indole-3-boronic acid pinacol ester 97%
N-TIPS indole-3-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₂₃H₃₈BNO₂Si Molecular Weight: 399,457 g/mol Schmelzpunkt: 111…115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16659107 CAS-Nummer: 476004-82-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white to pink Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |