D-Propargylglycine 98%, 98% ee
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: H-D-Pra-OH, (R)-2-Aminopent-4-ynoic acid, (R)-alpha-Propargylglycine
441221000 441225000
ACRO441221000EA 113 EUR
ACRO441221000 ACRO441225000
D-Propargylglycine 98%, 98% ee
D-Propargylglycine
Formel: C₅H₇NO₂
Molecular Weight: 113,116 g/mol
Schmelzpunkt: >180 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00237407
CAS-Nummer: 23235-03-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 97.5 to 102.5 %
Specific optical rotation +31° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1 in water)