Palladium(II)acetat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Palladiumdiacetat, Essigsäure Palladium(II)salz
441390010 441390050
ACRO441390010EA 155 EUR
ACRO441390010 ACRO441390050
Palladium(II)acetat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Palladium(II)acetat
Formel: C₄H₆O₄Pd
Molecular Weight: 224,51 g/mol
Schmelzpunkt: 205 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012453
CAS-Nummer: 3375-31-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to brown Powder
Assay 46.9 to 48.5 % (Pd)
Total trace metal impurities ≤1000 ppm