Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0) 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Pd(PPh3)4
441400010 441400050
ACRO441400010EA 68.8 EUR
ACRO441400010 ACRO441400050
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0) 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Formel: C₇₂H₆₀P₄Pd
Molecular Weight: 1155.58 g/mol
Schmelzpunkt: 103…107 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00010012
CAS-Nummer: 14221-01-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤0.1 %
Palladium (Pd) 8.8 to 9.6 %