3-Brom-5-formylpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-Bromonicotinaldehyde, 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
441420010 441420050
ACRO441420010EA 45.3 EUR
ACRO441420010 ACRO441420050
3-Brom-5-formylpyridin 97%
3-Brom-5-formylpyridin
Formel: C₆H₄BrNO
Molecular Weight: 186,01 g/mol
Schmelzpunkt: 96…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03265758
CAS-Nummer: 113118-81-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥96.0 %