2-Amino-4-chlorpyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chlorpyridin-2-amin, 4-Chlor-2-pyridylamin
441460050 441460250
ACRO441460050EA 55.7 EUR
ACRO441460050 ACRO441460250
2-Amino-4-chlorpyridin 97%
2-Amino-4-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
Molecular Weight: 128.56 g/mol
Schmelzpunkt: 130…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04113820
CAS-Nummer: 19798-80-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 134 °C
GC ≥96.0 %