5-Iodindol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Jodindol, 5-Jod-1H-indol
441590050 441590250
ACRO441590050EA 79.9 EUR
ACRO441590050 ACRO441590250
5-Iodindol 95%
5-Iodindol
Formel: C₈H₆IN
Molecular Weight: 243,05 g/mol
Schmelzpunkt: 95…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00220065
CAS-Nummer: 16066-91-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 102 °C
HPLC ≥94.0 %