Fmoc-D-phenylalanin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO441710050EA
58.5
EUR
ACRO441710050
ACRO441710010
Fmoc-D-phenylalanin 98%
Fmoc-D-phenylalanin
Formel:
C₂₄H₂₁NO₄ Molecular Weight: 387,4 g/mol Schmelzpunkt: 184…186,5 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00062955 CAS-Nummer: 86123-10-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +38° to +42° (20°C, 589 nm) (C=1 IN DMF) |