4-Cyanopiperidine 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Piperidine-4-carbonitrile

441820050 441820250
ACRO441820050EA 51.5 EUR
ACRO441820050 ACRO441820250
4-Cyanopiperidine 97%
4-Cyanopiperidine
Formel: C₆H₁₀N₂
Molecular Weight: 110.16 g/mol
Siedepunkt: 100…105 °C (12 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05022468
CAS-Nummer: 4395-98-6
UN: 3276
ADR: 6.1 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR