5-Brom-2-methoxypyrimidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
441850010 441850050
ACRO441850010EA 80.3 EUR
ACRO441850010 ACRO441850050
5-Brom-2-methoxypyrimidin 97%
5-Bromo-2-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₅BrN₂O
Molecular Weight: 189,01 g/mol
Schmelzpunkt: 57…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973351
CAS-Nummer: 14001-66-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥96.0 %