L-Glutaminsäure-dimethylester-hydrochlorid 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: L-Glutamic Acid Dimethyl Ester Hydrochloride, H-Glu(OMe)-OMe.HCl
441940100 441940500
ACRO441940100EA 45.2 EUR
ACRO441940100 ACRO441940500
L-Glutaminsäure-dimethylester-hydrochlorid 99%, rein
Dimethyl-L-glutamate hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO₄
Molecular Weight: 211,64 g/mol
Schmelzpunkt: 91…93 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00038879
CAS-Nummer: 23150-65-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Specific optical rotation +25° to +27° (20°C, 589 nm) (c=5 in H2O)