4-Brom-2-methoxyphenol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromguajacol, 1-Brom-4-hydroxy-3-methoxybenzol, 5-Brom-2-hydroxyanisol
441950050
441950250
ACRO441950050EA
61.8
EUR
ACRO441950050
ACRO441950250
4-Brom-2-methoxyphenol 98%
4-Brom-2-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇BrO₂ Molecular Weight: 203.04 g/mol Siedepunkt: 90…92 °C (1hPa) Schmelzpunkt: 35…39 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051937 CAS-Nummer: 7368-78-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white to light brown Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |