2-Methyl-2-propanyl-3-oxo-1-azetidincarboxylat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Boc-3-azetidinone, Tert-butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Azetidinone
442040010 442040050
ACRO442040010EA 75 EUR
ACRO442040010 ACRO442040050
2-Methyl-2-propanyl-3-oxo-1-azetidincarboxylat 97%
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₃NO₃
Molecular Weight: 171,2 g/mol
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861741
CAS-Nummer: 398489-26-4
UN: 3335
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 54 °C
GC ≥96.0 %