2-Chlor-4-fluorpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
442150010 442150050
ACRO442150010EA 102 EUR
ACRO442150010 ACRO442150050
2-Chlor-4-fluorpyridin 97%
2-Chloro-4-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
Siedepunkt: 140 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,456 g/cm³
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039345
CAS-Nummer: 34941-91-8
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %