3-Fluor-4-formylpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluoro-4-pyridinecarbaldehyde, 3-Fluoroisonicotinaldehyde, 3-Fluoro-4-pyridinecarboxaldehyde
442170010 442170050
ACRO442170010EA 67.8 EUR
ACRO442170010 ACRO442170050
3-Fluor-4-formylpyridin 97%
3-Fluor-4-formylpyridin
Formel: C₆H₄FNO
Molecular Weight: 125,1 g/mol
Siedepunkt: 70 °C (25Torr)
Dichte: 1,255 g/cm³
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06410686
CAS-Nummer: 40273-47-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %