3-Thiophenmethanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Thiophen-3-methanol, 3-Thienylmethanol, 3-(Hydroxymethyl)thiophen
442240050 442240250
ACRO442240050EA 73.2 EUR
ACRO442240050 ACRO442240250
3-Thiophenmethanol 97%
3-Thiophenmethanol
Formel: C₅H₆OS
Molecular Weight: 114.17 g/mol
Siedepunkt: 73 °C (6Torr)
Dichte: 1.211 g/cm³
Flammpunkt: 100.5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014534
CAS-Nummer: 71637-34-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %