2-Brom-2',4'-difluoracetophenon 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Bromo-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, 2,4-Difluorophenacyl bromide
442280010
442280050
ACRO442280010EA
72.7
EUR
ACRO442280010
ACRO442280050
2-Brom-2',4'-difluoracetophenon 95%
2-Brom-2',4'-difluoracetophenon
Formel:
C₈H₅BrF₂O Schmelzpunkt: 31…33 °C Flammpunkt: 51 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00142822 CAS-Nummer: 102429-07-2 UN: 2925 ADR: 4.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 30 to 35 °C |
GC | ≥94.0 % |