2-Amino-6-brombenzothiazol 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

442290050 442290250
ACRO442290050EA 109 EUR
ACRO442290050 ACRO442290250
2-Amino-6-brombenzothiazol 95%
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Formel: C₇H₅BrN₂S
Molecular Weight: 229.1 g/mol
Schmelzpunkt: 212…214 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00152229
CAS-Nummer: 15864-32-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR