1,2-Dichlorethan, extra trocken über Molekularsieb 99.5%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethylendichlorid, Ethylenchlorid
443010010 443011000
443010010.EA 108 EUR
443010010. 443011000.
1,2-Dichlorethan, extra trocken über Molekularsieb 99.5%, AcroSeal®
1,2-Dichlorethan
Formel: ClH₂CCH₂Cl
Molecular Weight: 98,96 g/mol
Siedepunkt: 81…85 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,25 g/cm³
Flammpunkt: 13 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000963
CAS-Nummer: 107-06-2
UN: 1184
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %