N-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-serin, wasserfrei 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoic acid, Boc-Ser-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine, Boc-L-serine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine hydrate, BOC-L-Serine hydrate
442560050 442560250
ACRO442560050EA 40.1 EUR
ACRO442560050 ACRO442560250
N-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-serin, wasserfrei 99%
N-Boc-L-serine
Formel: C₈H₁₅NO₅
Molecular Weight: 205,21 g/mol
Schmelzpunkt: 84…89 °C
Flammpunkt: 186 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00150501
CAS-Nummer: 3262-72-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -6.5° to -8.5° (20°C, 589 nm) (c=2 in water)