3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 5-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
442660050
442660250
ACRO442660050EA
48.8
EUR
ACRO442660050
ACRO442660250
3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin 97%
3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅BrF₃N Siedepunkt: 220…223 °C (760 mmHg) Dichte: 1,697 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236205 CAS-Nummer: 54962-75-3 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...