2-Methyl-2-propanyl-(3-aminopropyl)carbamat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
442730010 442730050
ACRO442730010EA 76.8 EUR
ACRO442730010 ACRO442730050
2-Methyl-2-propanyl-(3-aminopropyl)carbamat 97%
N-Boc-1,3-propanediamine
Formel: C₈H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 174,244 g/mol
Siedepunkt: 94…96 °C (,2Torr)
Schmelzpunkt: 22 °C
Dichte: 0,998 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00210021
CAS-Nummer: 75178-96-0
UN: 3259
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %