(S)-(+)-3-Fluorpyrrolidin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
442740010 442740050
ACRO442740010EA 117 EUR
ACRO442740010 ACRO442740050
(S)-(+)-3-Fluorpyrrolidin Hydrochlorid 97%
(S)-(+)-3-Fluorpyrrolidin Hydrochlorid
Formel: C₄H₉ClFN
Molecular Weight: 125,57 g/mol
Schmelzpunkt: 180…182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038718
CAS-Nummer: 136725-53-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
Specific optical rotation +5° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH)