L-Alanin-tert-butylester-Hydrochlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
L-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride, tert-Butyl (S)-2-Aminopropionate Hydrochloride, H-Ala-OtBu·HCl, (S)-2-Aminopropionic acid tert-Butyl Ester Hydrochloride, H-Ala-OtBu.HCl, (S)-2-Aminopropionic Acid tert-Butyl Ester Hydrochloride
442920010
442920050
ACRO442920010EA
30
EUR
ACRO442920010
ACRO442920050
L-Alanin-tert-butylester-Hydrochlorid 99%
L-Alanine-tert-butyl ester hydrochloride
Formel:
C₇H₁₅NO₂ Molecular Weight: 181.66 g/mol Schmelzpunkt: 206…216 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00035524 CAS-Nummer: 13404-22-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 to ≤101.5 % |
Specific optical rotation | +1.2° to +1.6° (20°C, 589 nm) (c=2 in EtOH) |