1,2-Dimethoxyethan, extra trocken über Molekularsieb 99.5% stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethylenglycoldimethylether, EGDME, Dimethylglycol, DME
442980010
442981000
442980010.EA
307
EUR
442980010.
442981000.
1,2-Dimethoxyethan, extra trocken über Molekularsieb 99.5% stabilisiert, AcroSeal®
1,2-Dimethoxyethan
Formel:
C₄H₁₀O₂ Molecular Weight: 90,12 g/mol Siedepunkt: 85 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –69 °C Dichte: 0,867 g/cm³ Flammpunkt: –6 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008502 CAS-Nummer: 110-71-4 UN: 2252 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.4 % |
Stabilizer | Approx. 100 ppm BHT |