Chlorbenzol, extra trocken über Molekularsieb 99.5%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Benzolchlorid, Phenylchlorid, Monochlorbenzol, Phenylchloride
443000010 443001000
443000010.EA 83 EUR
443000010. 443001000.
Chlorbenzol, extra trocken über Molekularsieb 99.5%, AcroSeal®
Chlorbenzol
Formel: C₆H₅Cl
Molecular Weight: 112.56 g/mol
Siedepunkt: 131 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1.1075 g/cm³
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000530
CAS-Nummer: 108-90-7
UN: 1134
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %