Bis(2-methoxyethyl)ether, extra trocken über Molekularsieb 99+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Dimethyldiglycol, 2-Methoxyethylether, Diethylenglycoldimethylether, Dimethyldigol, Diglyme
443100010 443101000
443100010.EA 262 EUR
443100010. 443101000.
Bis(2-methoxyethyl)ether, extra trocken über Molekularsieb 99+%, AcroSeal®
Bis(2-methoxyethyl)ether
Formel: C₆H₁₄O₃
Molecular Weight: 134,18 g/mol
Siedepunkt: 162 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –64 °C
Dichte: 0,937 g/cm³
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008503
CAS-Nummer: 111-96-6
UN: 3271
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %