4-Chlor-3-fluorpyridin 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

443160050 443160250
ACRO443160050EA 87.8 EUR
ACRO443160050 ACRO443160250
4-Chlor-3-fluorpyridin 95%
4-Chloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
Molecular Weight: 131,54 g/mol
Siedepunkt: 142…143 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 27…24 °C
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03453233
CAS-Nummer: 2546-56-7
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR